安全性情報
MABE1076
Sigma-Aldrich
抗モノ-ADPリボース結合試薬
from Escherichia coli
別名:
Binding Reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
Escherichia coli
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
抗モノ-ADPリボース結合試薬は、ウサギFcタグと融合させたHisタグ付きリコンビナントタンパク質であり、大腸菌のRosetta (DE3)pLysS株で発現させ精製しています(カタログこれは、抗体をベースとしたウェスタンブロットおよびドットブロット分析と同様な方法で、メンブレン上の両方のモノADPリボシル化タンパク質のアフィニティー検出を行う際に有用です。ウサギFcタグにより、コンジュゲートした抗ウサギ二次抗体との結合を可視化できます。Fcタグは、アフィニティープルダウン法向けに、抗ADPリボース結合試薬をプロテインAレジンに捕捉させることもできます。
特異性
この試薬は、モノ-ADPリボシル化タンパク質に結合します。
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:0.4 µg/mLを使用、モノ-ADPリボシル化タンパク質を検出できます。
ドットブロット解析:代表的なロットは、モノ-,-ADPリボース修飾タンパク質を検出できます。
ドットブロット解析:代表的なロットは、モノ-ADPリボシル化タンパク質を検出できます。(テキサス大学サウスウェスタン・メディカルセンターのLee Kraus氏の厚意による)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、モノ-ADPリボース修飾タンパク質をウェスタンブロッティングにより検出できます(テキサス大学サウスウェスタン・メディカルセンターのLee Kraus氏の厚意による)。
番号:MABE1076)は、モノ(ADPリボース)修飾タンパク質を標的とする試薬であり、ドットブロットおよびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
ゲル電気泳動により評価されています。
ゲル電気泳動:0.5 µgのこの結合試薬をゲル電気泳動で分析して、純度をテストしました。
ターゲットの説明
標的タンパク質とADPリボシル化の程度によって異なります。
物理的形状
フォーマット:精製
固定化金属アフィニティークロマトグラフィー(IMAC)
大腸菌から精製されて、10 mM Tris pH 7.5、0.2 M NaCl、10 mMイミダゾール、1 mM PMSF、1 mM β-メルカプトエタノール、10%グリセロールを含み保存剤を含まないバッファー中で提供されます。
保管および安定性
-80°Cで受領日から1年間安定です。取扱いに関する推奨事項:受領時は、キャップを開ける前に、バイアルを遠心し、溶液を穏やかに混合してください。マイクロ遠心チューブに分注し、-80°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGが損傷され、製品性能に影響を与える可能性があります
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
MABE1076:
MABE1076-25UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ning-Ning Zhang et al.
Oncology reports, 43(5), 1413-1428 (2020-04-24)
Colorectal cancer (CRC) is a global health concern. The role of epigenetics in tumors has garnered increasing interest. ADP ribosylation is an epigenetic modification that is associated with a variety of biological functions and diseases, and its association with tumor
Yanmei Zhang et al.
Molecular cancer, 21(1), 158-158 (2022-08-03)
Brother of regulator of imprinted sites (BORIS) is expressed in most cancers and often associated with short survival and poor prognosis in patients. BORIS inhibits apoptosis and promotes proliferation of cancer cells. However, its mechanism of action has not been
Alvin Gomez et al.
The Biochemical journal, 475(23), 3827-3846 (2018-10-31)
Here, we report the biochemical characterization of the mono-ADP-ribosyltransferase 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin poly-ADP-ribose polymerase (TIPARP/ARTD14/PARP7), which is known to repress aryl hydrocarbon receptor (AHR)-dependent transcription. We found that the nuclear localization of TIPARP was dependent on a short N-terminal sequence and its
Travis Eisemann et al.
The Journal of biological chemistry, 294(40), 14574-14590 (2019-08-04)
Human tankyrase-1 (TNKS) is a member of the poly(ADP-ribose) polymerase (PARP) superfamily of proteins that posttranslationally modify themselves and target proteins with ADP-ribose (termed PARylation). The TNKS ankyrin repeat domain mediates interactions with a growing number of structurally and functionally
Yousef M O Alhammad et al.
Journal of virology, 95(3) (2020-11-08)
Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and other SARS-related CoVs encode 3 tandem macrodomains within nonstructural protein 3 (nsp3). The first macrodomain, Mac1, is conserved throughout CoVs and binds to and hydrolyzes mono-ADP-ribose (MAR) from target proteins. Mac1 likely