MABE1035
Anti-ZBTB46 (ZNF340) Antibody, clone 5A8.1
clone 5A8.1, from mouse
別名:
Zinc finger and BTB domain-containing protein 46, BTB-ZF protein expressed in effector lymphocytes, BTB/POZ domain-containing protein 4, BZEL, Zinc finger protein 340
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
5A8.1, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZBTB46(140685)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ZBTB46 (ZNF340) in 10 µg of human ovary tissue lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABE1035:
試験成績書(COA)