MABD45
Anti-DDPIV/CD26 Antibody, clone 9F1.2
clone 9F1.2, from mouse
別名:
Dipeptidyl peptidase 4, ADABP, Adenosine deaminase complexing protein 2, ADCP-2, Dipeptidyl peptidase IV, DPP IV, T-cell activation antigen CD26, TP103, CD26, Dipeptidyl peptidase 4 membrane form, Dipeptidyl peptidase IV membrane form, Dipeptidyl peptida
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
9F1.2, monoclonal
交差性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DPP4(1803)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
幹細胞研究
内皮幹細胞
品質
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected DDPIV/CD26 in 10 µg of PC3 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABD45:
試験成績書(COA)