安全性情報
MABD34
Sigma-Aldrich
抗ウェルナー症候群ヘリカーゼ(WRN)抗体、クローン20A11.1′
clone 20A11.1, from mouse
別名:
Werner syndrome ATP-dependent helicase, DNA helicase, RecQ-like type 3, RecQ3, Exonuclease WRN, RecQ protein-like 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
20A11.1, monoclonal
交差性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WRN(7486)
詳細
’ウェルナー症候群ヘリカーゼ(RecQ様3型、RecQ3、エキソヌクレアーゼWRN)は、RecQファミリーに属する核タンパク質で、広範に発現しています。ヘリカーゼとエキソヌクレアーゼ酵素として機能し、DNA複製中心の形成において重要な役割を担っています。このタンパク質は、DNAの修復や組換えにも関与しており、RNAポリメラーゼIIが介在する転写にも関与している可能性があります。リン酸化により制御されており、DNA依存性タンパク質キナーゼ酵素の標的となっています。ウェルナー症候群ヘリカーゼタンパク質をコードしている遺伝子の発現が妨害されると、多くの場合、不完全なウェルナー症候群ヘリカーゼタンパク質が産生されることになります。’’50を超える遺伝子がこの作用に寄与し、急速な老化およびがん、動脈硬化、骨粗鬆症などの加齢性疾患の早期発症を特徴とするウェルナー症候群の発症を引き起こしている可能性があります。—
免疫原
ヒトWRNに相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質。
アプリケーション
WBで検証済みの抗WRN抗体、クローン20A11.1(マウスモノクローナル抗体)を用いて、WRNクローン20A11.1(別名:Werner syndrome ATP-dependent helicase、RecQ3、Exonuclease WRN)を検出できます。
研究のサブカテゴリ
クロマチン生物学
研究カテゴリー
エピジェネティクス・核内機能分子&
品質
HEK293細胞ライセートのウェスタンブロットで評価されています。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:2,000で使用、10 µgのHEK293細胞ライセートにおいてウェルナー症候群ヘリカーゼ(WRN)を検出できます。′
ターゲットの説明
実測値:約162 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
HEK293細胞ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABD34:
試験成績書(COA)