MABC582
Anti-hIAP-1/BIRC3 Antibody, clone 11D12.1
clone 11D12.1, from mouse
別名:
Baculoviral IAP repeat-containing protein 3, Apoptosis inhibitor 2, API2, C-IAP2, IAP homolog C, Inhibitor of apoptosis protein 1, IAP-1, hIAP-1, hIAP1, RING finger protein 49, TNFR2-TRAF-signaling complex protein 1, hIAP-1/BIRC3
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
11D12.1, monoclonal
交差性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BIRC3(330)
詳細
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
アポトーシス-追加
品質
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected hIAP-1/BIRC3 in 10 µg of K562 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC582:
試験成績書(COA)