Key Documents
MABC527
Sigma-Aldrich
Anti-PLGF Antibody, clone 3A6.2 | MABC527
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
抗体製品の状態
purified antibody
品質水準
クローン
3A6.2
monoclonal
精製方法
using protein G
化学種の反応性
human, mouse
濃度
(Please refer to lot specific datasheet.)
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
詳細
GST-tagged recombinant protein corresponding to human PLGF.
アプリケーション
Epitope: Near C-terminus
品質
Evaluated by Western Blotting in HUVEC cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected PLGF in 10 µg of HUVEC cell lysate.
物性
~25 kDa observed
物理的形状
Purified mouse monoclonal IgG2bλ in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
保管および安定性
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.