安全性情報
MABC521
Sigma-Aldrich
Anti-XBP1s Antibody, clone 143F (active form)
clone 143F, from mouse
別名:
X-box-binding protein 1, XBP-1, Tax-responsive element-binding protein 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
143F, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... XBP1(7494)
詳細
XBP-1(別名:Xボックス結合タンパク質1、Tax応答配列結合タンパク質5)は、XBP1/TREB5/XBP2遺伝子によってコードされている転写因子で、肝細胞の増殖、形質細胞の分化、免疫グロブリンの分泌に必須で、また折りたたみ不全タンパク質応答(UPR)でも必須です。XBP-1はまた、UPR配列(UPRE)に直接結合することにより、折りたたみ不全タンパク質応答(UPR)標的遺伝子を活性化して、細胞質の小胞体ストレス(ER)時に機能します。XBP-1はDNAのCRE様配列に優先的に結合しますが、いくつかのTPA応答配列(TRE)にも結合します。XBP-1は核で発現します。XBP-1の欠損は、2つの異常な気分状態(躁病エピソードと大うつ病エピソード)の間を変動する激しい気分動揺を特徴とする主要な精神疾患である大感情障害7(MAFD7)に関連している可能性があります。躁病には多幸感、いらいら、興奮などの症状を伴いますが、うつ病には気分の低下、意欲やエネルギーの低下が伴います。
免疫原
エピトープ:C末端
ヒトXBP-1SのC末端に相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質、クローン143F(活性型)
アプリケーション
ウェスタンブロッティング:SK-MM-2、KARPAS 620、NCI-H929、LP-1細胞ライセートからXBP-1S、クローン143F(活性型)が検出されました(Maestre, L., et al. (2009).Haematologica.94(3):419-422.)。
免疫組織染色:独立した研究所において、ヒト扁桃腺およびリンパ形質細胞からXBP-1S、クローン143F(活性型)が検出されています(Maestre, L., et al. (2009).Haematologica.94(3):419-422)。
抗XBP1s抗体クローン143F(活性型)はXBP1sに対する抗体で、IHCおよびウェスタンブロッティングに使用できます。
研究カテゴリー
アポトーシスおよびがん
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
品質
ヒト皮膚組織で免疫組織染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト皮膚組織でXBP-1Sクローン143F(活性型)を検出できます。
ターゲットの説明
算出値:29 kDa
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2aκ、0.1 M Tris-グリシンバッファー(pH 7.4)+150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC521:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Clara Lucía León-Annicchiarico et al.
The FEBS journal, 282(18), 3647-3658 (2015-07-15)
Altered metabolism is a hallmark of cancer that opens new therapeutic possibilities. 2-deoxyglucose (2-DG) is a non-metabolizable glucose analog tested in clinical trials and is frequently used in experimental settings to mimic glucose starvation. However, in the present study, conducted