MABC1193
Anti-LC3A/LC3B Antibody
mouse monoclonal, 4F11.1
別名:
Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B, Autophagy-related protein LC3 B, Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, MAP1 light chain 3-like protein 2, MAP1A/MAP1B light chain 3 B, MAP1A/MAP1B LC3 B, Microtubule-associated protein 1 li
About This Item
おすすめの製品
製品名
Anti-LC3A/B Antibody, clone 4F11.1, clone 4F11.1, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4F11.1, monoclonal
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MAP1LC3B(81631)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
品質
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LC3A/B in 10 µg of lysate from HeLa cells treated with 50 µM chloroquine.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC1193-25UG:
MABC1193:
試験成績書(COA)