MABC1177
Anti-Stat3b Antibody, clone 516 G10H9
clone 516 G10H9, from mouse
別名:
Signal transducer and activator of transcription 3b, Stat3b, Acute-phase response factor, spliced isoform 3, DNA-binding protein APRF, spliced isoform 3
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
516 G10H9, monoclonal
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STAT3(6774)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
アポトーシス及び癌
転写因子
Western Blotting Analysis: A representative lot specifically detected Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein, but not Stat3α (a.a. 127–770) or Stat3βΔCT7 (a.a. 127–717) GFP fusion that lacks Stat3β C-terminal end 7-a.a. (CT7) sequence (Bharadwaj, U., et al. (2014). Cancers (Basel). 6(4):2012-2034).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot specifically immunoprecipitated human Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein, but not Stat3α (a.a. 127–770) GFP fusion protein, exogenously expressed in MEFs lacking endogenous murine Stat3 (Bharadwaj, U., et al. (2014). Cancers (Basel). 6(4):2012-2034).
品質
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected 0.5 µg of human Stat3β (a.a. 127–722) GFP fusion protein.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC1177:
試験成績書(COA)