安全性情報
MABC1092
Sigma-Aldrich
抗ASPP2(TP53BP2)抗体、クローンDX54.10
clone DX54.10, from mouse
別名:
Apoptosis-stimulating of p53 protein 2, Bcl2-binding protein, Bbp, Renal carcinoma antigen NY-REN-51, Tumor suppressor p53-binding protein 2, 53BP2, p53-binding protein 2, p53BP2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DX54.10, monoclonal
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TP53BP2(7159)
関連するカテゴリー
詳細
アポトーシス刺激p53タンパク質2(UniProt:Q13625(別名:Bcl2-binding protein、Bbp、Renal carcinoma antigen NY-REN-51、Tumor suppressor p53-binding protein 2、53BP2, p53-binding protein 2、p53BP2)は、ヒトTP53BP2(別名:ASPP2、BBP)遺伝子(Gene ID:7159)によってコードされています。53BP2は、アポトーシスと細胞増殖の制御において中心的な役割を果たしています。広く発現されており、その発現は脾臓、胸腺、前立腺、精巣、卵巣、小腸、大腸、末梢血白血球において確認されています。53BP2は、UV照射によるDNA損傷の後に誘導されます。野生型p53/TP53に下方制御されますが、変異型p53/TP53にはされません。生体内では、アポトーシス促進性遺伝子のプロモーター上でTP53のDNA結合とトランス活性化機能を増強させることでp53/TP53の作用を制御します。53BP2は、NEDD8をCUL1に結合させるAPPBP1の能力を阻害することで、アポトーシスを誘導するAPPBP1の能力を低下させることが分かっています。53BP2には、4つのアンキリンリピートと1つのSH3ドメインが含まれており、これらはTP53との特異的相互作用に必要です。p53コアドメインにある53BP2結合部位は、進化的に保存された領域で構成されており、これらはがん患者において変異していることが多くなっています。53BP2発現レベルの低下は、野生型TP53タンパク質を発現する乳がんにおいて確認されています。
特異性
クローンDX54.10は、ヒト細胞においてアポトーシス刺激p53タンパク質2(TP53BP2)を検出します。C末端側半分に由来する438個のアミノ酸内のエピトープをターゲットとしています。
免疫原
アポトーシス刺激ヒトp53タンパク質2(TP53BP2)のC末端半分に由来する438アミノ酸に相当するGSTタグ付きリコンビナントフラグメント。
エピトープ:C末端
アプリケーション
免疫沈降:免疫沈降においてASPP2(TP53BP2)を検出できます(Samuels-Lev, Y., et. al. (2001)。Mol Cell. 8(4):781-94)。
免疫組織染色:免疫組織染色においてASPP2(TP53BP2)を検出できます(Wang, Y., et. al. (2014)。Nat Cell Biol. 16(11):1092-104)。
免疫細胞染色:免疫細胞染色においてASPP2(TP53BP2)を検出できます(Wang, Y., et. al. (2013)。Cell Death Differ.20(4):525-34; Wang, Y., et. al. (2014).Nat Cell Biol. 16(11):1092-104)。
ウェスタンブロッティング:ウェスタンブロッティングにおいてASPP2(TP53BP2)を検出できます(Wang, Y., et. al. (2013)。Cell Death Differ.20(4):525-34; Samuels-Lev, Y., et. al. (2001).Mol Cell. 8(4):781-94)。
抗ASPP2(TP53BP2)、クローンDX54.10、カタログ番号 MABC1092は、アポトーシス刺激p53タンパク質2(ASPP2)を検出するマウスモノクローナル抗体であり、免疫細胞染色、免疫組織染色(パラフィン)、免疫沈降、ウェスタンブロッティングでの使用について検証されています。
研究のカテゴリ
アポトーシスおよび癌
品質
U2OS-iASPPおよびU2OS RISCフリーの細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:125で使用、iASPPをノックダウンするためにsiRNAでトランスフェクトしたU2OS細胞のライセートおよびRISCフリーU2OS細胞においてASPP2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約170 kDa;算出値:125.62 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC1092-25UL:
MABC1092:
試験成績書(COA)