フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 978-013-08
L
100 mm
直径
25 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF97801308-1EA | 4061825020044 |
GF97801308-5EA | 4061825020075 |
GF97801308-10EA | 4061825020037 |
GF97801308-20EA | 4061825020051 |
GF97801308-2EA | 4061825020068 |