詳細
Backing Material: 0.035mm Copper
フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 978-266-20
サイズ
150 × 150 mm
厚さ
0.1 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF97826620-1EA | 4061825050782 |
GF97826620-5EA | 4061825050805 |
GF97826620-10EA | 4061825050775 |
GF97826620-2EA | 4061825050799 |