安全性情報
MABC1037
Sigma-Aldrich
抗Sp100抗体、クローン2H1.1
clone 2H1.1, from mouse
別名:
Nuclear autoantigen Sp-100, Nuclear dot-associated Sp100 protein, Speckled 100 kDa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
2H1.1, monoclonal
application:
ICC
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
2
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2H1.1, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SP100(6672)
詳細
核自己抗原Sp-100(UniProt P23497、別名、核ドット関連Sp100タンパク質、Speckled 100kDa)は、ヒトSp100遺伝子(Gene ID 6672)によってコードされています。SP100、SP110、SP140、SP140LなどのSP100ファミリー遺伝子は、主に白血球で発現されている高度に類似したタンパク質をコードしています。インターフェロン(IFN)やその他のウイルス感染関連刺激により、SP100ファミリーの遺伝子発現が誘導されます。SP100遺伝子の変異は免疫疾患や癌と関連付けられています。SP100は、核小体(NB)において前骨髄球性白血病(PML)タンパク質と共局在し、核ドメイン10(ND10)としても知られています。クロマチンに基づく機構を介して遺伝子転写を調節し、それによって老化、アポトーシス、タンパク質分解、テロメア安定性、ウイルス感染に対する防御などのさまざまな細胞機能を媒介しています。
特異性
クローン2H1.1が標的とするエピトープ領域は、UniProt(P23497)で報告されている7つのヒトのSp100スプライスアイソフォームすべてに存在します。
免疫原
GSTタグ付きリコンビナントヒトSp100内部フラグメント。
エピトープ:内部(N末端側半分)。
アプリケーション
免疫細胞染色:希釈倍率1:500で使用、HeLa細胞のSp100核内フォーカスを検出できます。
抗Sp100抗体、クローン2H1.1は、ウェスタンブロッティング、免疫細胞染色で使用するための、Sp100に対する抗体です。
研究カテゴリー
アポトーシス・癌
研究サブカテゴリー
クロマチン生物学
品質
HepG2核抽出物のウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:2.0 µg/mLで使用、10 µgのHepG2核抽出物中のSp100を検出できます。
ターゲットの説明
約100/78 kDa、実測。100.3 kDa(アイソフォームSp100-HMG/SP100HMG/SpAlt-HMG)、53.64 kDa(アイソフォームSp100-A/SP100A/SP100)、78.43 kDa(アイソフォームSp100-B/SP100B/SpAlt-212)、101.4 kDa(アイソフォームSp100-C/SP100C)、52.98 kDa(アイソフォームSpAlt-C)、50.46 kDa(アイソフォーム6)、49.90 kDa(アイソフォーム7)、算出(Met1を除去)。一部のライセートに特性評価されていないバンドが現れる場合があります。
物理的形状
0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)、150 mM NaCl、0.05%アジ化ナトリウムを含むバッファー中の精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体。
フォーマット:精製
プロテインG精製。
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロット固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MABC1037:
試験成績書(COA)