クローン
GC323, monoclonal
メーカー/製品名
Chemicon®
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgM
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
特異性
この抗体は、淋菌の種々の株の外膜タンパク質I成分と特異的に反応し、ヒト細胞表面成分とは反応しません。
免疫原
淋菌のプロテインI製剤。
アプリケーション
この抗体を用いることにより、ヒト血液および骨髄中の細胞表面成分に対する、アイソタイプIgMであるマウスモノクローナル抗体の非特異的結合を推定することができます。免疫組織染色での使用には適していません。
提案される使用法
この対照抗体は、被験抗体と同じ濃度に希釈し、等量を使用する。 フローサイトメトリーおよび免疫蛍光染色 - 全血100 μL当たりバイアルから直接採取した10 μLまたは100 μL緩衝液中の末梢血単核細胞(PBMC)1×10E6個を使用します。
提案される使用法
この対照抗体は、被験抗体と同じ濃度に希釈し、等量を使用する。 フローサイトメトリーおよび免疫蛍光染色 - 全血100 μL当たりバイアルから直接採取した10 μLまたは100 μL緩衝液中の末梢血単核細胞(PBMC)1×10E6個を使用します。
研究のカテゴリ
二次抗体および対照抗体
エピトープタグおよび一般的使用
二次抗体および対照抗体
エピトープタグおよび一般的使用
研究のサブカテゴリ
アイソタイプ対照抗体
アイソタイプ対照抗体
物理的形状
フォーマット:精製品
マウス腹水から精製。 この抗体は、0.4 M塩化ナトリウム、0.2%ウシ血清アルブミン、0.1%アジ化ナトリウムを含有する0.5 mLの25 mMトリス-塩酸緩衝液(pH 8.0)で供給されます。各ロットの特性は電気泳動、特異的免疫蛍光染色、フローサイトメトリーで試験されています。
保管および安定性
2~8℃で最大6ヵ月間保存できます。長期には、未希釈液として-20℃以下で保存します。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
警告:このモノクローナル抗体試薬溶液は、保存剤として0.1%アジ化ナトリウムを含有しています。パイプ中にこの物質が蓄積することで生じる潜在的な危険性があるため、使用済み試薬は十分量の水とともに処分すること。
警告:このモノクローナル抗体試薬溶液は、保存剤として0.1%アジ化ナトリウムを含有しています。パイプ中にこの物質が蓄積することで生じる潜在的な危険性があるため、使用済み試薬は十分量の水とともに処分すること。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Met. Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MABC008:
試験成績書(COA)
Acceptance of embryonic stem cells by a wide developmental range of mouse tetraploid embryos.
Lin, CJ; Amano, T; Zhang, J; Chen, YE; Tian, XC
Biology of Reproduction null
Chih-Jen Lin et al.
PloS one, 9(9), e106916-e106916 (2014-09-12)
The ability of small molecules to maintain self-renewal and to inhibit differentiation of pluripotent stem cells has been well-demonstrated. Two widely used molecules are PD 98059 (PD), an inhibitor of extracellular-signal-regulated kinase 1 (ERK), and SC1 (Pluripotin), which inhibits the