安全性情報
MAB8705
Sigma-Aldrich
抗デングウイルス複合体抗体、クローンD3-2H2-9-21
clone D3-2H2-9-21, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
D3-2H2-9-21, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
wet ice
詳細
デング熱は、発熱、頭痛、関節痛(眼窩後部の重度の痛み)、筋肉痛、発疹、吐き気、嘔吐を特徴とする、蚊媒介性急性ウイルス性疾患です。 感染は、近縁ですが抗原性が異なる4種類のウイルス血清型(DEN-1、DEN-2、DEN-3、DEN-4)のいずれかによって引き起こされます。 これらの血清型の1つに感染しても交差防御免疫は得られないため、デング熱流行地域の居住者は生涯に4回デング熱に感染する可能性があります。デング熱は主に熱帯地方の都市部で発生する疾患であり、原因ウイルスはヒトとネッタイシマカ(ヒトを好んで刺す国内の昼間活動する蚊)のサイクルの中で維持されています。ほとんどのデング熱感染症は比較的軽症ですが、デング出血熱(DHF)やデングショック症候群を引き起こすものもあり、特に子供は高リスクとなります。 1779年以降、エピデミックが報告されていますが、その発生率は増加しており、過去15年間で世界的な複数の血清型のパンデミックが激化しています。 デング熱に特異的な抗ウイルス療法はありませんが、古典的デング熱とデング出血熱の両方に対して、対症療法と支持療法が有効です。DHFの重要なリスク因子としては、関与するウイルスの系統と血清型、患者の年齢、免疫状態、遺伝的素因などがあります。
特異性
すべてのデング複合体と反応します。
免疫原
デング4型ウイルス抗原。
アプリケーション
この抗デングウイルス複合体抗体、クローンD3-2H2-9-21を用いたデングウイルス複合体の検出は、IC、IFでの使用が検証されています。
免疫蛍光。
アセトン固定物質における免疫細胞染色。
お勧めのワーキング希釈倍率:1:50~400。
最終的な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
物理的形状
フォーマット:精製
保存剤として0.1%のアジ化ナトリウムを含む、20 mMリン酸ナトリウム、250 mM NaCl、pH7.6中のプロテインA精製したマウス免疫グロブリン。
精製プロテインA
保管および安定性
2~8℃で出荷日から6カ月間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
デングウイルス陽性患者サンプル
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8705:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Albin Fontaine et al.
Scientific reports, 6, 24885-24885 (2016-04-28)
Successful transmission of a vector-borne pathogen relies on a complex life cycle in the arthropod vector that requires initial infection of the digestive tract followed by systemic viral dissemination. The time interval between acquisition and subsequent transmission of the pathogen
Monoclonal antibody-mediated enhancement of dengue virus infection in vitro and in vivo and strategies for prevention.
Goncalvez, AP; Engle, RE; St Claire, M; Purcell, RH; Lai, CJ
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Christiane Fernandes Ribeiro et al.
International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases, 55, 109-112 (2017-01-16)
A histopathological and immunohistochemical study was conducted in placental tissues and retained products of conception from 24 patients with confirmed dengue infection during pregnancy. The immunohistochemical assay was positive for dengue virus in 19 placental and three ovular remnants analyzed.
Nattapol Attatippaholkun et al.
Scientific reports, 8(1), 2688-2688 (2018-02-11)
Since the hemorrhage in severe dengue seems to be primarily related to the defect of the platelet, the possibility that dengue virus (DENV) is selectively tropic for one of its surface receptors was investigated. Flow cytometric data of DENV-infected megakaryocytic
Yun Young Go et al.
Journal of clinical microbiology, 54(6), 1528-1535 (2016-04-01)
Dengue virus (DENV) infection is considered a major public health problem in developing tropical countries where the virus is endemic and continues to cause major disease outbreaks every year. Here, we describe the development of a novel, inexpensive, and user-friendly