Merck
MAB8258B
Sigma-Aldrich
抗インフルエンザA抗体、核タンパク質、クローンA3、ビオチン結合
clone A3, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
biotin conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A3, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
特異性
インフルエンザA核タンパク質に特異的です。N2/N3型Flu Aと強く結合します。インフルエンザBやその他の呼吸器系ウイルスとの交差反応は示しません。
免疫原
インフルエンザA
エピトープ:核タンパク質
アプリケーション
この抗インフルエンザA抗体、核タンパク質、クローンA3、ビオチン結合は、インフルエンザAの検出において、IFでの使用が検証されています。
研究のカテゴリー
感染性疾患
研究のサブカテゴリー
感染性疾患-ウイルス性
間接的免疫蛍光
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
物理的形状
ビオチン結合精製免疫グロブリン。 安定剤として15 mg/mL BSAを含む0.01 M PBS、pH=7.1、0.1%アジ化ナトリウム中の液体。
保管および安定性
2~8℃で受領日から最大12カ月間保存できます。遮光して保存してください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB8258B:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Detection of influenza A and B neutralizing antibodies in vaccinated ferrets and macaques using specific biotin-streptavidin conjugated antibodies.
Danylo Sirskyj,Richard Weltzin,Ashkan Golshani,David Anderson,Jasminka Bozic et al.
Journal of Virological Methods null
Jérémie Le Pen et al.
Nature structural & molecular biology, 25(9), 778-786 (2018-08-15)
RNA viruses are a major threat to animals and plants. RNA interference (RNAi) and the interferon response provide innate antiviral defense against RNA viruses. Here, we performed a large-scale screen using Caenorhabditis elegans and its natural pathogen the Orsay virus
Sarah F Andrews et al.
Science immunology, 2(13) (2017-08-08)
Antigenic drift and shift of influenza strains underscore the need for broadly protective influenza vaccines. One strategy is to design immunogens that elicit B cell responses against conserved epitopes on the hemagglutinin (HA) stem. To better understand the elicitation of
Eda K Holl et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(35), 9728-9733 (2016-08-17)
Nucleic acid-containing debris released from dead and dying cells can be recognized as damage-associated molecular patterns (DAMPs) or pattern-associated molecular patterns (PAMPs) by the innate immune system. Inappropriate activation of the innate immune response can engender pathological inflammation and autoimmune
Graham D Williams et al.
Nature communications, 9(1), 465-465 (2018-02-02)
Influenza A virus nucleoprotein (NP) association with viral RNA (vRNA) is essential for packaging, but the pattern of NP binding to vRNA is unclear. Here we applied photoactivatable ribonucleoside enhanced cross-linking and immunoprecipitation (PAR-CLIP) to assess the native-state of NP-vRNA