Merck
MAB5618
Sigma-Aldrich
抗セロトニントランスポーター抗体
ascites fluid, Chemicon®
別名:
SERT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
primate, human
以下との反応禁止
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
特異性
セロトニン輸送体、ヒトおよびヒト以外の霊長類
免疫原
ヒトセロトニン輸送体由来の合成ペプチド
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:500~1:1,000で、ヒト延髄の10%ホルマリン固定パラフィン包埋組織切片に使用できます。抗原賦活化法には、加熱によるエピトープ賦活化(HIER)を推奨します。クエン酸バッファー(pH 6.0)
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗セロトニン輸送体抗体によるセロトニン輸送体量の検出において、IHでの使用が文献発表され、検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
イオンチャンネル & 輸送体
物理的形状
腹水
保管および安定性
未希釈アリコートで、-20℃で受領日から最長6か月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB5618:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Serotonin neurons derived from rhesus monkey embryonic stem cells: similarities to CNS serotonin neurons
Salli, Ugur, et al
Experimental neurology, 188, 351-364 (2004)
Anke J Borgers et al.
Frontiers in neuroscience, 8, 106-106 (2014-05-27)
That serotonin plays a role in the regulation of feeding behavior and energy metabolism has been known for a long time. Serotonin transporters (SERT) play a crucial role in serotonin signaling by regulating its availability in the synaptic cleft. The
Smriti Patodia et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 32(5), e13074-e13074 (2022-04-29)
Several lines of evidence link deficient serotonin function and SUDEP. Chronic treatment with serotonin reuptake inhibitors (SRIs) reduces ictal central apnoea, a risk factor for SUDEP. Reduced medullary serotonergic neurones, modulators of respiration in response to hypercapnia, were reported in
C H Lew et al.
Molecular autism, 11(1), 12-12 (2020-02-07)
Williams syndrome (WS) and autism spectrum disorder (ASD) are neurodevelopmental disorders that demonstrate overlapping genetic associations, dichotomous sociobehavioral phenotypes, and dichotomous pathological differences in neuronal distribution in key social brain areas, including the prefrontal cortex and the amygdala. The serotonergic
A L Bauman et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(20), 7571-7578 (2000-10-12)
Presynaptic transporter proteins regulate the clearance of extracellular biogenic amines after release and are important targets for multiple psychoactive agents, including amphetamines, cocaine, and antidepressant drugs. Recent studies reveal that dopamine (DA), norepinephrine (NE), and serotonin (5-HT) transporters (DAT, NET