Merck
MAB5466
Sigma-Aldrich
抗ベストロフィン抗体
Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-Anti-ARB, Anti-Anti-BEST, Anti-Anti-BMD, Anti-Anti-Best1V1Delta2, Anti-Anti-RP50, Anti-Anti-TU15B, Anti-Anti-VMD2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
monoclonal
化学種の反応性
monkey, pig, mouse, bovine, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BEST1(7439)
特異性
ベストロフィンと反応します。
免疫原
リコンビナントヒトベストロフィンタンパク質
アプリケーション
この抗ベストロフィン抗体によるベストロフィンの検出において、WB、IHでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:5 μg/mLで使用、ウシ網膜細胞ライセート中のベストロフィンを検出できます。
免疫細胞染色(パラフィン):希釈倍率1:20で使用、マウス網膜組織切片でベストロフィンを検出できます。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
神経変性疾患
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン。 PBS溶液、0.08%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、-20°Cで受領日から最長6か月保存できます。凍結融解を繰り返さないでください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5466:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Transplantation of human central nervous system stem cells - neuroprotection in retinal degeneration.
Trevor J McGill,Benjamin Cottam,Bin Lu,Shaomei Wang,Sergej Girman,Chunyu Tian et al.
The European Journal of Neuroscience null
Attenuation of choroidal neovascularization by ?(2)-adrenoreceptor antagonism.
Lavine, JA; Sang, Y; Wang, S; Ip, MS; Sheibani, N
JAMA Ophthalmology null
Divya Sinha et al.
American journal of human genetics, 107(2), 278-292 (2020-07-25)
Dominantly inherited disorders are not typically considered to be therapeutic candidates for gene augmentation. Here, we utilized induced pluripotent stem cell-derived retinal pigment epithelium (iPSC-RPE) to test the potential of gene augmentation to treat Best disease, a dominant macular dystrophy
Alvaro Plaza Reyes et al.
Nature communications, 11(1), 1609-1609 (2020-04-02)
In vitro differentiation of human pluripotent stem cells into functional retinal pigment epithelial (RPE) cells provides a potentially unlimited source for cell based reparative therapy of age-related macular degeneration. Although the inherent pigmentation of the RPE cells have been useful
Cynthia Tang et al.
Communications biology, 4(1), 161-161 (2021-02-07)
Mutations in CLN3 lead to photoreceptor cell loss in CLN3 disease, a lysosomal storage disorder characterized by childhood-onset vision loss, neurological impairment, and premature death. However, how CLN3 mutations cause photoreceptor cell death is not known. Here, we show that