安全性情報
MAB4234-C
Sigma-Aldrich
抗ウィルムス腫瘍抗体、NT、クローン6F-H2、腹水フリー
clone 6F-H2, from mouse
別名:
Wilms tumor protein, WT33
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6F-H2, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... WT1(7490)
詳細
ウィルムス腫瘍タンパク質(UniProt P19544、別名WT33)は、ヒトにおいてWT1(別名DDS、FS、MEACHS、MESOM、NPHS4、WAGR)遺伝子(Gene ID 7490)によってコードされています。ウィルムス腫瘍遺伝子WT1は、小児腎臓がんであるウィルムス腫瘍で最初に発見されました。WT1タンパク質のN末端領域には、転写調節、自己会合、RNA認識に関与するプロリンリッチ領域(aa27-83)が含まれ、一方、C末端領域には、DNAとRNAの結合を仲介する4個のジンクフィンガー(aa323-347、353-377、383-405、414-438)があります。WT1のジンクフィンガードメインは、EGR-1コンセンサス配列(5’-GCG(T/G)GGGCG-3’)、WTEモチーフ(5′-GCGTGGGAGT-3′)、または(TCC)nモチーフなどのGCリッチ配列に結合できます。Bcl-2、Bcl-xL,BFL1、c-mycなどの細胞増殖とアポトーシスに関与する多くの遺伝子が、WT1の下流標的であることが明らかになっています。エクソン5(17AA)およびエクソン9(KTS)のいずれかまたは両方のスプライシングに起因する、4つの主要な選択的スプライシングWT1アイソフォームがあります。4つの主要なWT1アイソフォームはすべて、白血病と固形腫瘍で過剰発現しており、アポトーシスの阻害、細胞増殖、遊走および浸潤の促進などの発がん的役割を果たしています。
アプリケーション
この抗ウィルムス腫瘍抗体、NTクローン6F-H2、腹水フリーは、ウィルムス腫瘍タンパク質の検出において、免疫細胞染色、免疫沈降、免疫蛍光、免疫組織染色(パラフィン)、ウェスタンブロッティングでの使用が検証されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:250で使用、ヒト腎組織ライセートでウィルムス腫瘍タンパク質を検出できます。
免疫沈降:代表的なロットはT-SV40不死化ヒト糸球体上皮細胞(HGEC)株のライセートからCRE結合タンパク質/CBPとウィルムス腫瘍タンパク質WT1を共免疫沈降させました(Drossopoulou, G.I., et al. (2009).。Am. J. Physiol.Renal Physiol.297(3):F594-F603)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、T-SV40不死化ヒト糸球体上皮細胞(HGEC)株のライセートに由来するCRE結合タンパク質/CBP免疫沈降物中のウィルムス腫瘍タンパク質WT1を検出しました(Drossopoulou, G.I., et al. (2009).Am. J. Physiol.Renal Physiol.297(3):F594-F603)。
ウェスタンブロッティング:代表的なロットは、マウスE15.5胚性腎細胞株およびヒトメラノーマ細胞株A375、SK-MEL-28、WM-266-4由来のライセート中のウィルムス腫瘍タンパク質WT1を検出しました(Wagner, N., et al. (2008).Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.455(5):839-847)。
免疫細胞染色:代表的なロットは、蛍光免疫細胞染色により、メタノール固定ヒトメラノーマA375細胞の核を免疫染色しました(Wagner, N., et al. (2008).Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.455(5):839-847)。
免疫蛍光:代表的なロットは、蛍光免疫組織染色により、ホルマリン固定、パラフィン包埋ヒトメラノーマ組織切片中の増殖中の細胞のPCNA陽性核を免疫染色しました(Wagner, N., et al. (2008).Pflugers Arch.Eur. J. Physiol.455(5):839-847)。
免疫組織染色:代表的なロットは、ホルマリン固定、パラフィン包埋正常ヒト腎切片およびウィルムス腫瘍切片の糸球体を免疫染色しました(Wagner, N., et al. (2008).Pediatr.Nephrol.23(9):1445-1453)。
免疫組織染色:代表的なロットは、さまざまなタイプの113個のパラフィン包埋腫瘍組織のうち95%で血管のWT1発現を検出しました。ほとんどの場合、内皮細胞の核WT1染色が認められました(Wagner, N., et al. (2008).Oncogene.27(26):3662-3672)。
免疫組織染色:代表的なロットは、ホルマリン固定、パラフィン包埋正常ヒト皮膚切片の毛包における毛胞周囲の線維芽細胞の核を免疫染色しました。最も一般的な色素細胞母斑はWT1を発現しませんが、Spitz母斑と異形成母斑には細胞質WT1染色が認められます。(Wagner, N., et al. (2008). Pflugers Arch. Eur. J. Physiol. 455(5):839-847)。
品質
ヒトJurkat細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:1.0 µg/mLで使用、10 µgのJurkat細胞ライセート中のウィルムス腫瘍タンパク質を検出できます。
ターゲットの説明
約52 kDa、実測。49.19 kDa(アイソフォーム1)、47.20 kDa(アイソフォーム2)、47.51 kDa(アイソフォーム3)、48.87 kDa(アイソフォーム4)、34.45 kDa(アイソフォーム5)、56.88 kDa(アイソフォーム6)、55.21 kDa(アイソフォーム7)、33.09 kDa(アイソフォーム8) 、算出。一部のライセートに特性評価されていないバンドが現れる場合があります。
物理的形状
フォーマット:精製
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB4234-C:
試験成績書(COA)