クローン
KPL-1, monoclonal
交差性
human
以下との反応禁止
rat (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), pig (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), bovine (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007), equine (Snapp, KR et al 1998; Baisse, B et al 2007)
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SELPLG(6404)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
炎症及び免疫
炎症及び自己免疫疾患
FACS {Snapp, KR et al 1998}.
Immunoprecipitation: 0.5% triton X-100 in TBS with proteinase inhibitors; 5 µg/500µL of whole cell lysate (350-500mg/mL total protein).
Functional blocking of P-selectin {Snapp KR et al 1998}.
Immunohistochemistry: Fresh frozen, acetone fixed sections
Immunohistochemistry in paraffin embedded tissues: formalin fixed, pretreatment standard citric acid pH 6.0, microwave treatment is recommended 1:50-1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
物理的形状
保管および安定性
その他情報
法的情報
免責事項
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB4092:
試験成績書(COA)