安全性情報
MAB377C3
Sigma-Aldrich
Anti-NeuN Antibody, clone A60, Cy3 Conjugate
clone A60, from mouse, CY3 conjugate
別名:
NEUronal Nuclei, Neuronal Nuclei
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
CY3 conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A60, monoclonal
化学種の反応性
rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
詳細
NeuN抗体(神経核、クローンA60)は、すべての試験対象脊椎動物のほとんどのCNSおよびPNS神経細胞タイプに存在する、DNA結合ニューロン特異的タンパク質NeuNを特異的に認識します。NeuNタンパク質の分布は一見して、胎児と成体のいずれの脳においても神経核、周核体および一部の近位神経突起に限られますが、次に示す一部のニューロンはすべての年齢においてNeuNによって認識されません:INL網膜細胞、カハール・レチウス細胞、プルキンエ細胞、下オリーブ核および歯状核ニューロン、および交感神経節細胞など(Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996)。免疫組織染色的に検出可能なNeuNタンパク質は、ニューロンの細胞周期からの離脱および/またはニューロンの末端分化の開始に相当する発達時点で初めて出現します(Mullen et al., 1992)。免疫活性は、E9.5のあたりでマウス神経管に見られ、E12.5までは神経系の発達全体を通して広範囲です。強い核染色は核調節タンパク質機能を示唆しますが、NeuNタンパク質抗原が遠位細胞質で機能しているのか、または核に戻る前にそこで合成されただけなのかに関するエビデンスは今のところありません。精製核から単離されたタンパク質と、イムノブロッティングでの全脳抽出物との間に違いは見られません(Mullen et al., 1992)。
特異性
NeuN(すなわち神経核)は、小脳、大脳皮質、海馬、視床、脊髄に加えて、後根神経節、交感神経鎖神経節、腸神経節などの末梢神経系のニューロンを含む、マウスの神経系全体のほとんどの神経細胞種と反応します。
免疫原
マウス脳由来の精製細胞核
アプリケーション
抗NeuN抗体クローンA60、Cy3結合を用いたNeuNの検出において、ICでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
発生神経科学
品質
ラットE18初代皮質細胞において免疫細胞染色により評価されています。
免疫組織染色:希釈倍率1:100で使用、ラットE18初代皮質細胞中のNeuNを検出できます。
ターゲットの説明
非結合型親抗体(カタログ番号:MAB377)の実測値:46~48 kDaと、おそらくもう1本別のバンドが約66 kDa
物理的形状
Cy3結合精製マウスモノクローナルIgM抗体、PBS溶液、0.1%アジ化ナトリウムおよび15 mg/mL BSA含有
精製プロテインA
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cで遮光して、受領日から最長6か月間冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
ラットE18一次皮質ニューロン
その他情報
非結合型抗NeuN抗体は、ヒト、マウス、フェレット、ニワトリ、鳥類を含むさまざまな動物種で機能することが示されています。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB377C3:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Judith Niesen et al.
iScience, 26(9), 107501-107501 (2023-08-23)
The zinc-finger transcription factor GLI2 is frequently amplified in childhood medulloblastoma of the Sonic-hedgehog type (SHH-MB), with or without amplification of NMYC or deletion of TP53. Despite the aggressive tumor behavior, tumorigenesis is not well understood, and adequate mouse models
Kyla Brown et al.
Human molecular genetics, 25(3), 558-570 (2015-12-10)
Rett syndrome is caused by mutations in the X-linked MECP2 gene, which encodes a chromosomal protein that binds to methylated DNA. Mouse models mirror the human disorder and therefore allow investigation of phenotypes at a molecular level. We describe an
Lucas F R Nascimento et al.
Diabetes, 65(3), 673-686 (2015-10-30)
Apoptosis of hypothalamic neurons is believed to play an important role in the development and perpetuation of obesity. Similar to the hippocampus, the hypothalamus presents constitutive and stimulated neurogenesis, suggesting that obesity-associated hypothalamic dysfunction can be repaired. Here, we explored
Larissa M G Cassiano et al.
Journal of neuroinflammation, 19(1), 272-272 (2022-11-16)
Thiamine (vitamin B1) is a cofactor for enzymes of central energy metabolism and its deficiency (TD) impairs oxidative phosphorylation, increases oxidative stress, and activates inflammatory processes that can lead to neurodegeneration. Wernicke-Korsakoff syndrome (WKS) is a consequence of chronic TD
Sangjune Kim et al.
Neuron, 103(4), 627-641 (2019-07-01)
Analysis of human pathology led Braak to postulate that α-synuclein (α-syn) pathology could spread from the gut to brain via the vagus nerve. Here, we test this postulate by assessing α-synucleinopathy in the brain in a novel gut-to-brain α-syn transmission