安全性情報
FCMAB317PE
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® 抗NeuN-PE抗体、クローンA60
clone A60, Milli-Mark®, from mouse
別名:
Neuron-Specific Nuclear Protein, Neuna60, A60
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
PE
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
A60, monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Milli-Mark®
テクニック
flow cytometry: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RBFOX3(146713)
詳細
NeuN抗体(神経核、クローンA60)は、すべての試験対象脊椎動物のほとんどのCNSおよびPNS神経細胞タイプに存在する、DNA結合ニューロン特異的タンパク質NeuNを特異的に認識します。NeuNタンパク質の分布は一見して、胎児と成体のいずれの脳においても神経核、周核体および一部の近位神経突起に限られますが、次に示す一部のニューロンはすべての年齢においてNeuNによって認識されません:INL網膜細胞、カハール・レチウス細胞、プルキンエ細胞、下オリーブ核および歯状核ニューロン、および交感神経節細胞など(Mullen et al., 1992; Wolf et al., 1996)。免疫組織染色的に検出可能なNeuNタンパク質は、ニューロンの細胞周期からの離脱および/またはニューロンの末端分化の開始に相当する発達時点で初めて出現します(Mullen et al., 1992)。免疫活性は、E9.5のあたりでマウス神経管に見られ、E12.5までは神経系の発達全体を通して広範囲です。
特異性
抗体は神経細胞の核を認識します。
免疫原
マウス脳由来の精製細胞核。
アプリケーション
このMilli-Mark抗NeuN-PE抗体クローンA60は、NeuNの検出において、FCでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロンおよびグリアマーカー
品質
U251細胞を用いたフローサイトメトリーにより評価されています。
物理的形状
精製プロテインA
精製マウスモノクローナルIgG1抗体、PE結合、PBS溶液、0.1%アジ化ナトリウム+15 mg/mL BSA含有
保管および安定性
未希釈アリコートで、2~8°Cの遮光した場所で受領日から最長6か月冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
U251細胞
法的情報
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
FCMAB317PE:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Julio Barrera et al.
Molecular neurodegeneration, 16(1), 58-58 (2021-08-26)
In the post-GWAS era, there is an unmet need to decode the underpinning genetic etiologies of late-onset Alzheimer's disease (LOAD) and translate the associations to causation. We conducted ATAC-seq profiling using NeuN sorted-nuclei from 40 frozen brain tissues to determine
Alexey Kozlenkov et al.
Science advances, 4(9), eaau6190-eaau6190 (2018-09-29)
Brain function depends on interaction of diverse cell types whose gene expression and identity are defined, in part, by epigenetic mechanisms. Neuronal DNA contains two major epigenetic modifications, methylcytosine (mC) and hydroxymethylcytosine (hmC), yet their cell type-specific landscapes and relationship
Boxun Zhao et al.
PLoS genetics, 15(4), e1008043-e1008043 (2019-04-12)
Mounting evidence supports that LINE-1 (L1) retrotransposition can occur postzygotically in healthy and diseased human tissues, contributing to genomic mosaicism in the brain and other somatic tissues of an individual. However, the genomic distribution of somatic human-specific LINE-1 (L1Hs) insertions
Kathryn Vaillancourt et al.
iScience, 24(10), 103169-103169 (2021-10-26)
Cocaine dependence is a chronic, relapsing disorder caused by lasting changes in the brain. Animal studies have identified cocaine-related alterations in striatal DNA methylation; however, it is unclear how methylation is related to cocaine dependence in humans. We generated methylomic
Jeffrey Gu et al.
Frontiers in neuroscience, 15, 652226-652226 (2021-05-18)
Parkinson's disease (PD) and dementia with Lewy body (DLB) are the most common synucleinopathies. SNCA gene is a major genetic risk factor for these diseases group, and dysregulation of its expression has been implicated in the genetic etiologies of several