MAB3392
Anti-Collagen Type III (COL3A1) Antibody
mouse monoclonal, 1E7-D7
別名:
collagen, type III, alpha 1, collagen, fetal, Ehlers-Danlos syndrome type IV, autosomal dominant, alpha1 (III) collagen, collagen alpha-1(III) chain
About This Item
おすすめの製品
製品名
Anti-Collagen Type III Antibody, clone IE7-D7, clone 1E7-D7, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E7-D7, monoclonal
交差性
rat
交差性(ホモロジーによる予測)
human (based on 100% sequence homology)
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... COL3A1(1281)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
ECMタンパク質
Western Blot Analysis: A previous lot of this antibody was used to detect collagen type III in western blot under non-reduced conditions (Werkmeister J.A., et al., 1988; Ramshaw, J.S., et al., 1988).
Some Collagen samples can be contaminated with other Collagen Types. When purified Collagen is used in an application the purity of the Collagen sample should be verified by SDS-page to minimize the risk of false positives.
Immunohistochemistry Analysis: A previous lot of this antibody was used to detect collagen type III in immunohistochemistry (Werkmeister J.A., et al., 1989; Werkmeister J.A., et al., 1989; Werkmeister J.A., et al., 1988).
品質
Immunohistochemistry Analysis: A 1:600 dilution of this antibody detected Collagen Type III in rat knee joint tissue.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Rat knee joint tissue
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB3392:
試験成績書(COA)