安全性情報
MAB3077
Sigma-Aldrich
Anti-G Protein Giα-2 Antibody, clone L5
clone L5, Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
L5, monoclonal
交差性
bovine, mouse, human, rat, guinea pig
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GNAI2(2771)
特異性
Giα-2サブユニット。 ウシ(100%)、マウス(69%)、ラット(69%)、ヒト(62%)およびモルモット(43%)に対して強い反応性。ウェスタンブロッティングにより、ウシGiα、ラットGiα、ラットGiα-1、Giα-2、ラットGiα-3、ウシGsα、およびマウスGsαとGs βへ特性を持つことが確認されています。
免疫原
リコンビナントGiα-2サブユニット、Linderの方法で精製(1990)
アプリケーション
Anti-G Protein Giα-2 Antibody、clone L5はGタンパク質Giα-2に対する抗体であり、WBで使用されます。
ウエスタンブロット1:500 - 1:1000、125Iラベリングした抗IgGにより検出。
ウシおよびラット膜の単一タンパク質バンド(39 - 42 kDa)をラベリング。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
シグナル伝達
研究サブカテゴリー
GPCR、cAMP/cGMP&カルシウムシグナル伝達
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを添加した0.02Mリン酸バッファー、0.25M NaCl、pH 7.6中の精製免疫グロブリン。
フォーマット:精製
保管および安定性
2~8°Cを維持。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB3077:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chronic but not acute intracerebroventricular administration of amyloid beta-peptide(25-35) decreases somatostatin content, adenylate cyclase activity, somatostatin-induced inhibition of adenylate cyclase activity, and adenylate cyclase I levels in the rat hippocampus.
E Burgos-Ramos,A Hervas-Aguilar,L Puebla-Jimenez,M C Boyano-Adanez,E Arilla-Ferreiro
Journal of Neuroscience Research null
Hiromi Ohara et al.
The Journal of veterinary medical science, 75(1), 85-88 (2012-08-11)
In rodents, Gα(i2)-expressing sensory neurons (SNs) that co-express vomeronasal receptor type 1 (V1R) are specifically found in the vomeronasal organ (VNO) and project their axons to the accessory olfactory bulb (AOB). In goats, however, Gα(i2)/V1R-expressing SNs exist in both the
Kati S Mönkkönen et al.
Human reproduction (Oxford, England), 22(5), 1224-1230 (2007-03-10)
Heterotrimeric G proteins take part in membrane-mediated cell signalling and have a role in hormonal regulation. This study clarifies the expression and localization of the G protein subunit G alpha(i2) in the human endometrium and Fallopian tube and changes in
J T O'Flaherty et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 164(6), 3345-3352 (2000-03-08)
5-Oxo-eicosatetraenoic acid (5-oxoETE) stimulated human neutrophil (PMN) and eosinophil chemotaxis, PMN hexose uptake, and PMN membrane GTP/GDP exchange. Pertussis toxin (PT), a blocker of heterotrimeric G proteins (GP), completely inhibited these responses, but proved far less effective on the same
Activity of the hippocampal somatostatinergic system following daily administration of melatonin.
Rosa Maria Izquierdo-Claros, Maria Del Carmen Boyano-Adanez, Eduardo Arilla-Ferreiro
Brain Research Molecular Brain Research null