MAB2623
Anti-EMMPRIN [CD147] Antibody, clone 1S9-2A
clone 1S9-2A, from mouse
別名:
Basigin, CD147 antigen, Collagenase stimulatory factor, Extracellular matrix metalloproteinase inducer, Leukocyte activation antigen M6, OK blood group antigen, Tumor cell-derived collagenase stimulatory factor, TCSF
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1S9-2A, monoclonal
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BSG(682)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
細胞骨格
MMP及び組織メタロプロテアーゼ
品質
Western Blot Analysis: 0.1 µg/ml of this antibody detected EMMPRIN on 10 µg of HeLa cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
HeLa cell lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB2623:
試験成績書(COA)