MAB2613
Anti-UPAR-Associated Protein Antibody, clone 2.h.9:F12
clone 2.h.9:F12, from mouse
別名:
CD280, Endocytic receptor 180, Macrophage mannose receptor 2, UPAR-associated protein, Urokinase receptor-associated protein, Endocytic receptor 180, C-type mannose receptor 2
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2.h.9:F12, monoclonal
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MRC2(9902)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blot Analysis: 0.2 µg/ml of this antibody detected UPAR-Associated Protein on 10 µg of U937 cell lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
アナリシスノート
U937 cell lysate
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB2613:
試験成績書(COA)