安全性情報
MAB2502
Sigma-Aldrich
抗フィブリリン-1抗体、NT、クローン26
clone 26, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-ACMICD, Anti-FBN, Anti-GPHYSD2, Anti-MASS, Anti-MFLS, Anti-MFS1, Anti-OCTD, Anti-SGS, Anti-SSKS, Anti-WMS, Anti-WMS2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
26, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FBN1(2200)
特異性
モノクローナル抗体MAB2502は、ヒトフィブリリン-1を認識します。 この分子のアミノ末端へのこの抗体の結合部位が、エピトープマッピング試験によりアミノ酸残基45~450の間で特定されています。 この抗体は、ヒト、ニワトリ、およびウシフィブリリン-1と反応します。
免疫原
エピトープ:N末端
ヒトフィブリリン-1
アプリケーション
イムノブロッティング
免疫蛍光
免疫沈降
ELISA
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
フィブリリン-1のレベルを検出する抗フィブリリン-1抗体、N末端、クローン26は、ELISA、IP、WB、ICでの使用が文献発表され、検証されています。
研究のカテゴリ
細胞構造
研究のサブカテゴリ
ECMタンパク質
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含有する20 mMリン酸緩衝液、250 mM NaCl、pH 7.6に溶解した1 mg/mLの溶液。注: アジ化ナトリウムは有毒です。 ご請求いただければMSDSをお届けします。
フォーマット:精製
保管および安定性
未希釈アリコートで2~8°Cで最長12か月冷蔵保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB2502:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Periodontitis destructions are restored by synthetic glycosaminoglycan mimetic.
C Lallam-Laroye, Q Escartin, A-S Zlowodzki, D Barritault, J-P Caruelle, B Baroukh et al.
Journal of Biomedical Materials Research Part A null
Transplantation of reconstructed human skin on nude mice: a model system to study expression of human tenascin-X and elastic fiber components.
Manon C Zweers, Joost Schalkwijk, Toin H van Kuppevelt, Ivonne M van Vlijmen-Willems et al.
Cell and Tissue Research null
Manon C Zweers et al.
The Journal of investigative dermatology, 122(4), 885-891 (2004-04-23)
Deficiency of the extracellular matrix protein tenascin-X (TNX) was recently described as the molecular basis of a new, recessive type of Ehlers-Danlos syndrome. Here we report gross abnormalities of the elastic fibers and microfibrils in the dermis of these patients
ReGeneraTing agents Matrix therapy regenerates a functional root attachment in hamsters with periodontitis.
Lallam-Laroye C, Baroukh B, Doucet P, Barritault D, Saffar JL, Colombier ML
Tissue Engineering: Part A null
Sabrina Kellouche et al.
Biochemical and biophysical research communications, 363(3), 472-478 (2007-09-25)
Our aim was to obtain a viable and easily available dermal substitute (DS) for the definitive coverage of full-thickness burns. A DS composed of a collagen-glycosaminoglycan-chitosan dermal matrix (DM) colonized with foreskin fibroblasts (FF) is described. FF-colonized DS were compared