MAB2259
Anti-Cholesterol-24 Hydroxylase Antibody, clone1A7
clone 1A7, from mouse
別名:
Cytochrome P450 46A1, cholesterol 24-hydroxylase, cytochrome P450, family 46, cytochrome P450, family 46, subfamily A, polypeptide 1, cytochrome P450, subfamily 46 (cholesterol 24-hydroxylase)
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1A7, monoclonal
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CYP46A1(10858)
詳細
cholesterol + NADPH + H+ + O2 --> (24S)-24-hydroxycholesterol + NADP+ + H2O. Cholesterol 24-hydroxylase, a cytochrome P450 (CYP46A1), is expressed at 100-fold higher levels in the brain than in the liver. This enzyme belongs to the family of oxidoreductases, specifically those acting on paired donors, with O2 as oxidant and incorporation or reduction of oxygen. Studies indicate that cholesterol 24-hydroxylase constitutes a major tissue-specific pathway for cholesterol turnover in the brain (Lund, 2003).
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経シグナリング
品質
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected Cholesterol-24 hydroxylase on 10 µg of Cholesterol-24 hydroxylase mouse brain lysate.
ターゲットの説明
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Mouse brain lysate
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB2259:
試験成績書(COA)