安全性情報
MAB1924-C
Sigma-Aldrich
Anti-Laminin alpha5 Antibody, clone 4C7 (Ascites Free)
clone 4C7, from mouse
別名:
Laminin-10 subunit alpha, Laminin-11 subunit alpha, Laminin-15 subunit alpha
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4C7, monoclonal
交差性
human
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMA5(3911)
詳細
ラミニンサブユニットα-5(UniProt:O15230、別名:ラミニン-10サブユニットα、ラミニン-11サブユニットα、ラミニン-15サブユニットα)は、ヒトLAMA5(別名:KIAA0533、KIAA1907)遺伝子(Gene ID:3911)によってコードされています。ラミニンはα鎖、β鎖、γ鎖からなるヘテロ三量体の細胞外糖タンパク質ファミリーです。ラミニンは、他の細胞外マトリックス成分と相互作用することにより、胚発生中の細胞の組織への接着、遊走、および組織化を仲介します。これまでにαサブユニット5個、βサブユニット3個、γサブユニット3個がわかっており、これらが集合して15種類以上のラミニン分子が形成されます。この三量体の成分α、β、およびγ鎖はジスルフィド結合により互いに結合し、長いアーム1本と短いアーム3本から成る十字形の分子となり、各末端に小球状体を有します。α-5は、ラミニン-10(ラミニン-511)、ラミニン-11(ラミニン-521)およびラミニン-15(ラミニン-523)のサブユニットです。22個のラミニンEGF様ドメイン、5個のラミニンG様ドメイン、1個のIV型ラミニンAドメイン、1個のラミニンN末端ドメインが含まれます。ラミニンα5は心臓、肺、腎臓、筋肉、膵臓、網膜および胎盤で発現しています。脳および肝臓では、微量に認められるか、またはまったく発現していません。
特異性
クローン4C7は未変性のラミニンのα5鎖の球状ドメインと反応し、ラミニンの神経突起刺激活性を阻害します。
免疫原
完全長精製ヒトラミニンα5
アプリケーション
免疫組織染色:O.T.C.包埋胎児および成人ヒト肺凍結切片の免疫染色基底膜においてラミニンα5が検出されました(Pierce, R.A., et al. (2000). Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 23(6):742-747)。
中和分析:鎌状赤血球患者(Hb SS)の赤血球(RBC)のヒト胎盤ラミニンコーティングした表面への接着において、ラミニンα5が検出されました(Lee, S.P., et al. (1998). Blood. 92(8):2951-2958)。
ELISA:リコンビナントヒト(rh)ラミニン-10(5 1 1)とラミニン-11(5 2 1)ではラミニンα5が検出されましたが、ラミニン-8(4 1 1)では検出されませんでした(Wondimu, Z., et al. (2013). PLoS One. 8(1):e53648)。
免疫蛍光染色:ヒトの皮膚および腎臓の凍結切片でラミニンα5の免疫反応を検出しました(Wondimu, Z., et al. (2013). PLoS One. 8(1):e53648)。
免疫沈降:A549培養液由来のラミニン-10(5 1 1)中でラミニンα5を免疫沈降させました(Wondimu, Z., et al. (2013). PLoS One. 8(1):e53648)。
抗ラミニンα5抗体クローン4C7、腹水不含(カタログ番号:MAB1924-C)は、ラミニンα5を検出するマウスモノクローナル抗体で、ELISA、免疫蛍光染色、免疫組織染色、免疫沈降および中和での使用がテストされています。
研究カテゴリー
細胞構造
品質
A431細胞ライセートにおいて免疫沈降により評価されています。
免疫沈降:10 µg/mLで使用、500 µgのA431細胞ライセート中のラミニンα5を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約260 kDa、算出値:399.74 kDa一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
フォーマット:精製
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG2a、PBSバッファー溶液
保管および安定性
2~8°Cで受領日から1年間安定です。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB1924-C-25UG:
MAB1924-C:
試験成績書(COA)