安全性情報
MAB1924
Sigma-Aldrich
抗ラミニンα5抗体、クローン4C7
ascites fluid, clone 4C7, Chemicon®
別名:
Anti-AA408760, Anti-AA408762, Anti-AI853660, Anti-laminin-511, Anti-mKIAA0533
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4C7, monoclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
アイソタイプ
IgG2a
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LAMA2(3908)
特異性
完全なラミニンのアルファ5鎖の球状ドメインと反応し、ラミニンの神経突起刺激活性を阻害します。 この抗体はもともと、ラミニンアルファ1またはAを認識すると考えられていましたが、その後の特性評価により、ラミニンアルファ5鎖に対する特異性が確認されました[Tiger, C.F.(1997) J. Biol. Chem. 272: 28590、参照]。
アプリケーション
ELISA(ヒトラミニンへの50%最大結合):>1:11,000。
免疫蛍光 - 組織染色パターンは、マウスのラミニンアルファ5で観察されたものと最も一致しています(Miner et al., 1997)
アフィニティークロマトグラフィー
免疫沈降
ウェスタンブロッティングでは機能しません
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗ラミニンα5抗体、クローン4C7は、ラミニンα5に対する抗体であり、ELISA、IH、IPに使用できます。
物理的形状
防腐剤を含まない未精製マウス腹水
アナリシスノート
コントロール
発生中の横紋筋組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK
WGK 1
Jan Code
MAB1924:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Dysferlin associates with the developing T-tubule system in rodent and human skeletal muscle.
Klinge L, Harris J, Sewry C, Charlton R, Anderson L, Laval S, Chiu YH, Hornsey M et al.
Muscle and Nerve null
Titin mutation segregates with hereditary myopathy with early respiratory failure.
Gerald Pfeffer,Hannah R Elliott,Helen Griffin,Rita Barresi,James Miller,Julie Marsh et al.
Brain null
Y He et al.
Neurology, 57(7), 1319-1322 (2001-10-10)
The authors report a case of congenital muscular dystrophy with mild nonprogressive muscle weakness, white matter hypodensity, and absence of the laminin alpha2 chain in muscle fibers with two antibodies, but not with four others. They identified mutations in LAMA2
Jamie L Maciaszek et al.
Biophysical journal, 102(5), 1137-1143 (2012-03-13)
Collapse and sudden death in physical training are the most serious complications of sickle cell trait (SCT). There is evidence that erythrocytes in SCT patients aggregate during strenuous exercise, likely because of adhesive interactions with the extracellular matrix (ECM) and
S Matsubara et al.
Neuromuscular disorders : NMD, 9(6-7), 388-398 (1999-11-02)
Despite the recent advance in genetic study of Fukuyama-type congenital muscular dystrophy (FCMD), the mechanism of muscle degeneration in the disease remains unclear. To clarify it, muscle biopsies from six cases of FCMD were subjected to immunohistochemical and ultrastructural studies.