Merck
MAB1919
Sigma-Aldrich
抗フィブリリン抗体、クローン11C1.3
clone 11C1.3, Chemicon®, from mouse
別名:
Anti-ACMICD, Anti-FBN, Anti-GPHYSD2, Anti-MASS, Anti-MFLS, Anti-MFS1, Anti-OCTD, Anti-SGS, Anti-SSKS, Anti-WMS, Anti-WMS2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
11C1.3, monoclonal
化学種の反応性
bovine, pig, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FBN1(2200)
特異性
ウシ帯状原線維ヒトのエラスチン微小線維と十分に反応するので、マルファン患者やその患者から採取した線維芽細胞で、これらの線維の存在と組織を調べるのに使用できます。
免疫原
ウシ帯状原線維
アプリケーション
イムノブロッティング:抗体はウシ大動脈平滑筋細胞から放出される350 kDaのタンパク質と反応し、これはフィブリリンと同一です。
免疫組織染色:新鮮凍結組織:1:200~1:500パラフィン切片はマイクロ波処理、クエン酸バッファーによる抗原賦活化後に反応
免疫沈降:5 mLの抗体を400 μL以下のウシ平滑筋細胞の濃縮上清で希釈しました。抗マウスIgGビーズまたはウサギ抗マウス捕捉抗体とプロテインAの併用を推奨します。
ELISA:
最適な希釈倍率は、ご自身で決定してください。
抗フィブリリン抗体クローン11C1.3は、フィブリリンに対する抗体であり、ELISA、IF、IP、WB、IH(P)で使用できます。
研究カテゴリー
細胞構造
研究サブカテゴリー
ECMタンパク質
物理的形状
フォーマット:精製
液体
保管および安定性
未希釈液として、-20℃で最長12か月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
MAB1919:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The topography of microstructured surfaces differently affects fibrillin deposition by blood and lymphatic endothelial cells in culture.
Antonella Rossi, Daniela Pasqui, Rolando Barbucci, Renato Gerli, Elisabetta Weber et al.
Tissue Engineering: Part A null
Rachel Kinsey et al.
Journal of cell science, 121(Pt 16), 2696-2704 (2008-07-26)
Newly deposited microfibrils strongly colocalise with fibronectin in primary fibroblasts. Microfibril formation is grossly inhibited by fibronectin depletion, but rescued by supplementation with exogenous cellular fibronectin. As integrin receptors are key determinants of fibronectin assembly, we investigated whether they also
ADAMTS10 protein interacts with fibrillin-1 and promotes its deposition in extracellular matrix of cultured fibroblasts.
Kutz, WE; Wang, LW; Bader, HL; Majors, AK; Iwata, K; Traboulsi, EI; Sakai, LY; Keene, DR; Apte, SS
The Journal of Biological Chemistry null
Nicholas Hatzirodos et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 25(7), 2256-2265 (2011-03-18)
Although not often discussed, the ovaries of women with polycystic ovary syndrome (PCOS) show all the hallmarks of increased TGF-β activity, with increased amounts of fibrous tissue and collagen in the ovarian capsule or tunica albuginea and ovarian stroma. Recent
Placental extracellular matrix: gene expression, deposition by placental fibroblasts and the effect of oxygen.
C-P Chen, J D Aplin, C-P Chen, J D Aplin
Placenta null