安全性情報
MAB1618-AF488
Sigma-Aldrich
Anti-Dynein Antibody, IC, cytosolic, clone 74.1, Alexa Fluor 488 Conjugate
clone 74.1, from mouse, ALEXA FLUOR 488
別名:
Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 1, Cytoplasmic dynein intermediate chain 1, Dynein intermediate chain 1, cytosolic, DH IC-1, Cytoplasmic dynein 1 intermediate chain 2, Cytoplasmic dynein intermediate chain 2, Dynein intermediate chain 2, cytosoli
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
ALEXA FLUOR 488
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
74.1, monoclonal
化学種の反応性
rat, Xenopus, fish, bovine, sheep, mouse, Drosophila, human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
アイソタイプ
IgG2b
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DYNC1I1(1780)
詳細
細胞質ダイニン1中間鎖1(UniProt Q29RQ3;別名:Cytoplasmic dynein intermediate chain 1, Dynein intermediate chain 1, cytosolic, DH IC-1)および細胞質ダイニン1中間鎖2(UniProt Q0III3; 別名:Cytoplasmic dynein intermediate chain 2, Dynein intermediate chain 2, cytosolic, DH IC-2)はそれぞれウシDYNC1I1遺伝子(遺伝子ID 613724)とDYNC1I2遺伝子(遺伝子ID 526329)によってコード化されます。細胞質ダイニン複合体は微小管に関連して機能する逆行性トランスポートモーターです。細胞質ダイニン1の方が細胞中により豊富に存在し、細胞質ダイニン2は鞭毛内輸送に関与します。胞質ダイニン1は複数のサブユニットから構成される∼1.5 MDaの複合体であり、以下の要素から構成されます:重鎖ホモ二量体(DYNC1H1によりコード化)、2つの中間鎖(DYNC1I1とDYNC1I2によりコード化)、軽-中間鎖(DYNC1LI1、DYNC1LI2によりコード化)、および軽鎖(DYNLT1、DYNLT3、DYNLRB1、DYNLRB2、DYNLL1、DYNLLl2によりコード化)。重鎖ホモ二量体はダイニン複合体の中核として機能し、微小管を結合させることによってATP依存性のある細胞質ダイニンの動きを可能にします。ダイニンの他のサブユニットはホモ二量体として機能して、複合体の安定性保持、活動の調節、付属および積み荷タンパク質との相互作用を仲介するなどの調節的な役割を担います。中間鎖タンパク質(IC1 & IC2)は、単独で、または他のダイニン複合体との相互作用を介して、積み荷の結合と選択性に関与します。IC1およびIC2はタンパク質アイデンティティーの69%を共有します。IC1およびIC2はダイニン軽鎖、ダイナクチンのp150サブユニット(N-末端で反応)、および、WD40反復を介して重鎖(中間鎖のC-末端で反応)と相互作用します。
特異性
哺乳類細胞質ダイニンの既知のすべての型の74 kDa中間鎖(IC)サブユニットと反応します。抗原部位はN-末端60アミノ酸にマッピングされており、この領域はDYNC1I1とDYNC1I2遺伝子の両方によってコード化された中間鎖に保存されています。
アプリケーション
Anti-Dynein Antibody、IC、細胞質、クローン74.1、Alexa Fluor 488 Conjugateはダイニン(Dynein)に対する抗体であり、免疫細胞染色で使用します。
免疫細胞染色:希釈倍率1:100で使用、A431およびNIH/3T3細胞のVEGFを検出できます。
非結合抗体(カタログ番号:ABS82)は、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色(パラフィン)にも適していることが示されています。
品質
HeLa細胞の免疫細胞染色で評価されています。
免疫細胞染色:この抗体を希釈倍率1:100で使用して、、HeLa細胞の細胞質ダイニン中間鎖を検出しました。
ターゲットの説明
実測値:約74 kDa。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
法的情報
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1618-AF488:
試験成績書(COA)