安全性情報
MAB1430
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen Type IV Antibody, clone 24.12.8 (PHM-12)
clone 24.12.8 (PHM-12), Chemicon®, from mouse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
24.12.8 (PHM-12), monoclonal
application:
IHC (p)
化学種の反応性:
human
テクニック:
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
citations:
10
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
クローン
24.12.8 (PHM-12), monoclonal
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
生化学:
pI = 5.5
特異性
MAB1430は、糸球体の細胞と基質の相互作用に重要であることが知られている抗原のマーカーであり、腎臓の病態に関与するメカニズムの研究に有用です。この抗体は腎臓の糸球体基底膜や尿細管基底膜、毛細血管の基底膜と反応します。また、糸球体内のメサンギウム細胞や基質だけでなく、検査したすべての臓器の基底膜構造も標識します(Gusterson et al., 1984)。
免疫原
ヒト糸球体
アプリケーション
この抗IV型コラーゲン抗体クローン24.12.8(PHM-12)を用いたIV型コラーゲンの検出において、IH、IH(P)での使用が検証されています。
この抗体は、凍結組織およびプロテアーゼ消化パラフィン処理組織の両方の使用に適しています。
提案される使用法
間接免疫ペルオキシダーゼ染色:最終希釈倍率は、アッセイ条件および採用用する検出システムによって異なります。しかし、少なくとも希釈倍率1:40で、使用する多くのシステムに適用できます。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
物理的形状
フォーマット:精製
精製免疫グロブリン、リン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)溶液、0.2% ウシ血清アルブミンおよび0.1%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで最長6か月保存できます。長期には、未希釈液として-20℃以下で保存します。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
警告:モノクローナル試薬溶液は、保存剤として0.1%のアジ化ナトリウムを含みます。 パイプ中にこの物質が蓄積することで生じる潜在的な危険があるため、使用済み試薬は十分な量の水とともに処分してください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB1430:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diffusible factors released by fibroblasts support epidermal morphogenesis and deposition of basement membrane components.
El Ghalbzouri, Abdoelwaheb and Ponec, Maria
Wound Repair and Regeneration, 12, 359-367 (2004)
Inflammation, immune reactivity, and angiogenesis in a severe combined immunodeficiency model of rheumatoid arthritis.
Davis, LS; Sackler, M; Brezinschek, RI; Lightfoot, E; Bailey, JL; Oppenheimer-Marks, N; Lipsky, PE
The American Journal of Pathology null
Invading squamous cell carcinoma can retain a basal lamina. An immunohistochemical study using a monoclonal antibody to type IV collagen.
Gusterson, B A, et al.
Laboratory Investigation; a Journal of Technical Methods and Pathology, 51, 82-87 (1984)
Production of monoclonal antibodies to fibronectin, type IV collagen and other antigens of the human glomerulus.
Hancock, W W, et al.
Pathology, 16, 197-206 (1984)
S E Aggrey et al.
Poultry science, 73(12), 1822-1828 (1994-12-01)
Records of 1,530 Japanese quail were used to estimate heritabilities and genetic correlations based on a derivative-free restricted maximum likelihood (REML) method with an animal model and ANOVA. The animal model included fixed effects of hatch and sex, random effects