主要文書
LX2RCAL-K25
Millipore
Luminex 200 キャリブレーションキット、25 ユーザー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
HB.01
製品種目
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
詳細
xMAP 機器はすべて、定期的なキャリブレーションとパフォーマンス検証テストが必要です。これは、システムが正しく動作していることを確認し、データの正確度を維持するためです。xPONENT ソフトウェアで動作する Luminex 100/200 機器は、キャリブレーションキットと検証キットを使用して校正します。各キットは 25 回使用できます。
アプリケーション
xPONENT ソフトウェアで動作する Luminex 200 システム用
その他情報
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
法的情報
Luminex 200 is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany