Merck
LSKSBW500
Millipore
Montage洗浄液、0.5 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.52
フォーム
liquid
包装
pkg of 500 mL
メーカー/製品名
Montage®
テクニック
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
輸送温度
ambient
法的情報
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
LSKSBW500:
試験成績書(COA)