物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Millipore
Mitex™
パラメーター
>70 mL/min-cm2 water flow rate (at 27 in Hg)
14 L/min-cm2 air flow rate
260 °C max. temp.
フィルタ直径
25 mm
厚さ
130 μm
色
white
Matrix
Mitex™
ポアサイズ
10.0 μm pore size
60 % porosity
泡立ち点
≥0.05 bar, ethanol at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Mitex™ PTFEメンブレンは、有機溶媒、濃酸・濃塩基、推進薬、低温流体を含むほぼすべての液体の影響を受けません。Mitexメンブレンは裏打ちされていませんが、取り扱いやすく、裏打ちされたメンブレンの利便性と純粋なPTFEメンブレンの汎用性を兼ね備えています。Mitexメンブレンは疎水性です。
特長・利点:
•幅広い化学適合性
•生物学的・化学的に不活性
•260°C (500°F)以上および-100°C(-148°F)以下の温度でも安定
アプリケーション:
酸、塩基、低温流体の清澄化、推進薬の清澄化、作動液の分析、RNAの分離
特長・利点:
•幅広い化学適合性
•生物学的・化学的に不活性
•260°C (500°F)以上および-100°C(-148°F)以下の温度でも安定
アプリケーション:
酸、塩基、低温流体の清澄化、推進薬の清澄化、作動液の分析、RNAの分離
フィルターコード:LCWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
アプリケーション
- 酸・塩基・低温流体の清澄化
- 噴霧剤の清澄化
- RNAの単離
- 空気モニタリング:
法的情報
Mitex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany