安全性情報
KX0010
Supelco
Karl Fischer Volumetric Reagent
別名:
carl fischer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352401
フォーム
liquid
品質水準
テクニック
Karl-Fischer titration: suitable
転移温度
flash point 33.3 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
関連するカテゴリー
アプリケーション
KX0010-7, KX0010-6 and KX0010-4 are packaged in 38/430 poly coated glass bottles
アナリシスノート
Color: Dark red-brown
Form: Liquid
Titer (mg water per mL): 5.0mg/mL min
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Immune system, thymus, Thyroid
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
91.9 °F
引火点(℃)
33.3 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
KX0010-4:
KX0010-6:
KX0010-7:
試験成績書(COA)