物質
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Millipore
Omnipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
130 °C max. temp.
直径
13 mm
フィルタ直径
13 mm
厚さ
30 μm
ポアサイズ
0.1 μm pore size
80 % porosity
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フィルターコード:JVWP
フィルタータイプ:スクリーンフィルター
メルクのFluoropore®メンブレンは、疎水性ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)高分子膜で、高密度ポリエチレンサポートと結合して、通常のアプリケーションでのフィルターの取り扱い適性を改善します。Fluoroporeメンブレンは、広範囲の化学的適合性、高い流量、および優れた一貫性をもたらします (「FHUP」を含むカタログ番号は、ラミネート加工のない、または裏地のない製品であることに注意してください)。
メルクのOmniporeメンブレンは、親水性PTFE膜で、ほぼすべての溶媒、酸、およびアルカリ溶液に適合します。
特徴および利点:
- 生物学的および化学的に不活性
-高い多孔性により高流量を達成
-水性および有機物系サンプルのろ過に適した幅広い疎水性および親水性PTFEを用意
用途:
- Fluoroporeメンブレン:酸、塩基および溶媒の浄化、空気モニタリング、ガスのろ過および放出、UV分光法
-Omniporeメンブレン:水溶液のろ過、酸およびアルカリ溶液の浄化
メルクのOmniporeメンブレンは、親水性PTFE膜で、ほぼすべての溶媒、酸、およびアルカリ溶液に適合します。
特徴および利点:
- 生物学的および化学的に不活性
-高い多孔性により高流量を達成
-水性および有機物系サンプルのろ過に適した幅広い疎水性および親水性PTFEを用意
用途:
- Fluoroporeメンブレン:酸、塩基および溶媒の浄化、空気モニタリング、ガスのろ過および放出、UV分光法
-Omniporeメンブレン:水溶液のろ過、酸およびアルカリ溶液の浄化
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
- 水溶液のろ過
- 酸性溶液・アルカリ性溶液の清澄化
- HPLC、UPLC、LC-MS/MSの移動相ろ過
- マイクロプラスチック分析
法的情報
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany