主要文書
IPSN08132
Millipore
Immobilon® -P PVDF Blotting Sandwich
20 sandwiches, 8.5 x 13.5 cm, transfer membrane interleaved with blotting paper
別名:
ブロッティングサンドイッチ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
製品名
Immobilon®-Pブロッティングサンドイッチ, 8.5 x 13.5 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper,for standard tank transfer procedures
物質
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
western blot: suitable
フィルタL × W
8.5 cm × 13.5 cm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
キャパシティ
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:IPSN
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany