主要文書
IBFP0813C
Millipore
Immobilon® Blotting Filter Paper
100 sheets, 8.5 cm x 13.5 cm, Chromotography-Grade Blotting Paper for blotting
別名:
Western blot filter paper, blotting paper
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
製品名
Immobilon® ブロッティングフィルター紙, 8.5 x 13.5 cm sheet, Chromotography-Grade Blotting Paper for western blotting.
物質
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
フィルタL × W
8.5 cm × 13.5 cm
厚さ
550 μm
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
Immobilon® ブロッティングフィルターペーパーは、切断済み、クロマトグラフィグレードのブロッティング用紙です。
アプリケーション
Immobilon® ブロッティングフィルターペーパーは、ウェスタンブロッティングに適しています。
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10-13 - German Storage Class 10 to 13