製品名
Immobilon®-FL PVDFメンブレン, 10 sheets, 20 cm x 20 cm, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane with low background fluorescence for Western blotting. Compatible with visible and infrared fluorescent probes.
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
hydrophobic
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
dot blot: suitable
western blot: suitable
フィルタL × W
20 cm × 20 cm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
キャパシティ
155 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
205 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
300 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
適合性
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Coomassie brilliant blue
for use with Ponceau-S red
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
輸送温度
ambient
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- 最適な蛍光免疫検出用にデザインされています
- バックグラウンドが非常に低いため、すべての蛍光検出プロトコルの感度が改善されています
- すべての励起および発光波長の一般的に使用されるすべの蛍光プローブに適します
- 標準的な遮断薬およびバッファーに適合します
- マルチプレックスおよび化学蛍光検出に理想的です
WGK
WGK 3
Jan Code
IPFL20200:
試験成績書(COA)