包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Milli-Q®
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
H
39.5 cm (15.5 in.)
入力
feed water nature purified water (Elix®)
適合性
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7000
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
2-30°C
詳細
このIPAK Meta®研磨カートリッジ(Elix®水用)には、Elix®供給水から微量のイオンを除去するJetpore®混合ベッドイオン交換樹脂を使用しています。
IPAK Quanta®水研磨カートリッジ(Elix®水用、IPAKQUAEX)を組み合わせることで、高感度の研究アプリケーション用の超純水(タイプ1)を生成することができます。
IPAK Quanta®水研磨カートリッジ(Elix®水用、IPAKQUAEX)を組み合わせることで、高感度の研究アプリケーション用の超純水(タイプ1)を生成することができます。
メルクは、ポートフォリオ内の既存製品を改善する方法を模索することで、持続可能な未来への取り組みを継続的に示しています。メルクは、浄化カートリッジを見直し、製品性能を損なうことなく影響を最小限に抑える重要な条件を割り出しました。本製品は、樹脂混合物、パッケージ、および耐用年数管理の最適化によって改善されています。したがって、再設計されたカテゴリでは、より環境に優しい代替製品として認識されています。Elix® 水用の新しい IPAK Meta® カートリッジの DfS スコアカードをご覧ください。
アプリケーション
- Milli-Q® IQ/EQ 7000超純水製造装置(Elix®水用)の場合、
- 高感度アプリケーション用の超純水(タイプ1)を生成します。
特徴および利点
- e-Sure tagは、RFIDとシステムを接続することで、シームレスな消耗品ステータスのモニタリング、データ管理および完全なトレーサビリティを実現します。
- 過剰水を排除して廃棄時の使用済みカートリッジを軽量化するDrain Capが付いています。
- パーツ供給業者の78%が、ISO 14001環境マネジメントシステムの認証を受けています。
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany