安全性情報
IFX-CAL-K20
Millipore
xMAP INTELLIFLEX キャリブレーションキット、20 ユーザー、RUO
別名:
Calibration Kit, INTELLIFLEX Cal Kit, xMAP Calibration Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116010
NACRES:
NC.54
包装
kit of 1
適合性
for use with INTELLIFLEX RUO System and INTELLIFLEX-DRSE
保管温度
2-8°C
詳細
xMAP® INTELLIFLEXキャリブレーション、性能検証キットからの目標値インポート用
アプリケーション
マルチプレックス
構成
  • Luminex分類キャリブレーターミクロスフェア
  • MagPlex分類キャリブレーターミクロスフェア
  • Luminexレポーターキャリブレーターマイクロスフェア
  • 目標値のインポート用ロット別 CD
  • 28ストリップウェル
法的情報
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
IFX-CAL-K20:
試験成績書(COA)