安全性情報
43-040
Millipore
マルチプレックス用MILLIPLEX MAP溶解バッファー
別名:
Buffer for MILLIPLEX, Lysis Buffer for Multiplexing, Multiplex Lysis Buffer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.25
形状
solution
品質水準
メーカー/製品名
Milliplex®
テクニック
multiplexing: suitable
検出方法
fluorometric (Luminex xMAP)
アプリケーション
このMILLIPPLEX MAP溶解バッファーは、マルチプレックス細胞シグナル伝達ビーズベースキットに使用されるバッファーです。
研究のカテゴリー
すべて
保管および安定性
4°Cで出荷日から1年間安定です。
法的情報
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
43-040:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rasha Al-Attar et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part A, Molecular & integrative physiology, 242, 110653-110653 (2020-01-12)
Naked mole rats (NMRs, Heterocephalus glaber) are among the most hypoxia-tolerant mammals known. They can reduce their metabolic rate (>85%) under severe hypoxia, remain moderately active and recover with no obvious signs of damage. Hence, NMRs are an excellent model
Aakriti Gupta et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 243-244, 110436-110436 (2020-04-05)
The wood frog (Rana sylvatica) is a remarkable species. These frogs can endure prolonged oxygen deprivation as well as dehydration to ~60% of total body water lost and, combining these two abilities, they survive whole body freezing for weeks at