Merck
IEVH10100
Millipore
Immobilon® -E PVDF Membrane
10 sheets, 10 cm x 10 cm, 0.45 µm pore size, transfer membrane wets out in transfer buffer or water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
製品名
Immobilon®-E PVDFメンブレン, 10 sheets, 10 cm x 10 cm, The first PVDF transfer Membrane for western blotting that wets out in transfer buffer or water. For chemiluminescence or chromogenic detection.
物質
PVDF membrane
plain filter
white filter
品質水準
特徴
easily wetted with water
メーカー/製品名
Immobilon®
テクニック
western blot: suitable
フィルタL × W
10 cm × 10 cm
ポアサイズ
0.45 μm pore size
適合性
for use with Amido black
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Transillumination
検出方法
chemiluminescent
colorimetric
radioactive
輸送温度
ambient
アプリケーション
10 枚入り、8 cm x 10 cm、ウェスタンブロッティング用として初の、転写バッファーまたは水で湿らせる PVDF 転写メンブレン。化学発光検出または色素生産検出用。
法的情報
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
IEVH10100:
試験成績書(COA)