安全性情報
HX0645
Supelco
Hydrogen Peroxide Solution 3% W/V
stabilized TITRISTAR
別名:
Peroxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51473503
認証
traceable to NIST
フォーム
liquid
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
規格
Tolerance: 3.0-3.5% W/V
アナリシスノート
Expiration date: Exp 12 months from mfg date
Arsenic (As): 0.5ppm max
Assay: 3.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Color (APHA): 20 max
Evaporation residue: 0.02% max
Form: Clear liquid
Free acid (as H2SO4): 0.01% max
Heavy metals (as Pb): 1ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Nitrogen compounds (as N): 0.005% max
Phosphate (PO4): 0.003% max
Preservative (acetanilide): 0.02% max
Sulfate (SO4): 0.005% max
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HX0645-6:
HX0645-5:
試験成績書(COA)