Merck
HX0603S
Supelco
塩酸 溶液
31.5-35.5%
別名:
塩化水素 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
HCl
CAS番号:
分子量:
36.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
蒸気圧
190 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
組成
hydrochloric acid, 31.5-35.5%
APHA: ≤50
pH
<1 (20 °C in H2O)
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI Key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
31.5-35.5%
アナリシスノート
Assay: 31.5-35.5%
Color (APHA): 50 max
Form: Clear liquid
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HX0603S-30:
試験成績書(COA)