安全性情報
HX0300
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
別名:
Hexanes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H14
CAS番号:
分子量:
86.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
product name
Hexanes, 98%, Practical
蒸気圧
160 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
形状
liquid
APHA: ≤20
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-94.3 °C
転移温度
flash point -22 °C
溶解性
0.0095 g/L
密度
0.66 g/cm3 at 20 °C
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Practical
アナリシスノート
Assay (n-hexane): Report%
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98% min
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体