Merck
HX0291
Supelco
Hexane, mixture of isomers
≥95% (n-hexane basis), ≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane), suitable for HPLC, meets USP/NF
別名:
n-ヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH3
CAS番号:
分子量:
86.18
Beilstein:
1730733
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
bp:
69 °C (lit.)
製品名
ヘキサン, HPLC, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
グレード
reagent
品質水準
認証
meets USP/NF
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥95% (n-hexane basis)
≥98.5% (hexane isomers + methylcyclopentane)
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤5 ppm
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
転移温度
flash point -22 °C
溶解性
0.0095 g/L
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤195 nm
UV吸収
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.30
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.05
λ: 240 nm Amax: ≤0.04
λ: 250 nm Amax: ≤0.02
λ: 280-400 nm Amax: ≤0.01
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
HPLC, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
HX0291P-6 and HX0291P-1 are packaged in poly coated glass bottles
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
アナリシスノート
AppearanceClear liquid, free from particulatesAssay (n-hexane)95% minAssay (total hexane isomers + methylcyclopentane)99.0% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue5ppm maxInfrared SpectrumConformsSulfur compounds (as S)0.005% maxThiopheneTo pass testUV Abs. at 195 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.30AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.05AU maxUV Abs. at 240 nm0.04AU maxUV Abs. at 250 nm0.02AU maxUV Abs. at 280-400 nm0.01AU maxUV Cut-off195nm maxWater (H2O)0.01% maxWater-soluble titrable acid0.0003meq/g max
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HX0291P-6:
HX0291-1:
HX0291-901:
HX0291P-1:
試験成績書(COA)