蒸気密度
3.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
アッセイ
≥99% n-heptane basis
≥99.9% (saturated C7 hydrocarbons)
形状
liquid
自己発火温度
433 °F
expl. lim.
7 %
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.01% Water (H2O)
蒸発残留物質
≤5 ppm
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
転移温度
flash point -4 °C
溶解性
0.05 g/L
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- As a solvent for the extraction of aromatic sulfur compounds.
- A mixture of heptane/acetone solvent system used in the chromatographic purification of organic compounds.
- Heptane/ionic liquid two-phase solvent system used to synthesize isoamyl acetate via esterification reaction using lipase as a catalyst.
- As a weakly polar diluent to prepare mobile phase for thin-layer chromatography (TLC).
- In the synthesis of SBA-15, heptane can be used as a pore swelling agent in combination with NH4F to control the particle morphology and pore size of SBA-15.
アナリシスノート
Assay (saturated C7 hydrocarbons): 99.9% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 5ppm max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.01% max
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
24.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-4 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
HX0080-3:
HX0080A-20:
HX0080CA-40:
HX0080-901:
SAH2198-200L:
SAH2198-BULK:
US1HX0080A/20:
HX0080CF-37:
HX0080-20:
HX0080-8:
HX0080A-901:
US1HX0080CA40:
HX0080GN-110K:
US1HX0080GN/37K:
HX0080A-3:
SAH2198-18L:
HX0080LY-NS20:
H2198-901:
HX0080-6:
HX0080-1:
HX0080GN-37K:
US1HX0080GN/110K:
試験成績書(COA)